Learn More
Brady™ Low-profile label for use on frozen surfaces or on room-temperature surfaces.
Low-profile label for use on frozen surfaces or on room-temperature surfaces.
Merk:  Brady™ 710763
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12123801
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Opaque to cover legally protected patient information
  • Ultra thin
  • Lasts in liquid nitrogen, autoclaves and hot water baths
  • Permanent Acrylic adhesive
Specificatie
Specificatie
2005/618/EG MCV-wijziging van RoHS-richtlijn 2002/95/EG
Permanent acryl, Permanent
Mat
Polyester
Printer Label
BMP™71
250/Pk.
15.24 x 66.68 mm (W x H)
0.012 mm
66.68 x 15.24 mm
38.1 mm
BMP71 Label Printer Labels
Wit/transparant, Transparent
Self-laminating
Thermal Transfer
Laboratoriumidentificatie zoals van flacons, centrifugeerbuisjes, reageerbuizen, rietjes en objectglaasjes
1
Rectangle
-196°C to +110°C
69.5 mm
15.24 mm
66.68 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie