Learn More
Polycarbonate Split Viewcab Storage Cabinets
Artikelnummer. 12963445
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
White
Material:
Polycarbonate
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The range of Viewcab sheet steel storage cabinets are suitable for a number of working environments including laboratories, schools, universities, factories etc.
The range of Viewcab sheet steel storage cabinets are suitable for a number of working environments including laboratories, schools, universities, factories etc. The cabinets are available in three different sizes. Viewcab doors are reinforced and use 6mm laminated safety glass to BS 6206, so you can view your stored items without compromising security. Chrome lever locking handle with semi-concealed internal mechanism. Steel shelves capacity 75kg per shelf UDL. Laminated glass shelves 50kg per shelf UDL.
Spezifikation
Product Type Split Viewcab Storage Cabinet
Color White
Cabinet Type Split Viewcab Storage
Depth (Metric) 915 mm
Dimensions (D x W x H) 460 x 915 x 1830 mm
Height (Metric) 183 cm
No. of Shelves 4
Width (Metric) 915 mm
Material Polycarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt