Learn More
Platinum(IV) oxide monohydrate, Adams Catalyst, Pt 75% min
Product Code. 11301629
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
Hydrogenation catalyst. Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groupsPlatinum(IV) oxide monohydrate is used as a catalyst in hydrogenation, hydrogenolysis, dehydrogenation, and oxidation reactions in organic synthesis. It also finds application in ceramic industry, inorganic chemistry and in chemical synthesis. It is utilized for the selective reduction of alkenes without reducing nitro group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hydrogenation catalyst
  • Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12137-21-2
Molecular Formula H2O3Pt
Molecular Weight (g/mol) 245.10
MDL Number MFCD00066964
InChI Key SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
IUPAC Name dioxoplatinum;hydrate
SMILES O.O=[Pt]=O
Spécification
Melting Point 450°C
Color Black to Brown
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Linear Formula PtO2·H2O
UN Number UN1479
Merck Index 14,7527
Solubility Information Insoluble in water,acid,aqua regiaSoluble in water and caustic potash solution; Insoluble in alcohol,acid and aqua regia.
Formula Weight 245.10 (227.09 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 75% min.
Chemical Name or Material Platinum(IV) oxide monohydrate, Adams Catalyst
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis