Learn More
BD Plastipak™™ injectiespuit met excentrische Luer-Slip-aansluiting
Gebruikt voor venapunctie en het wegzuigen van vloeistoffen. De BD Medical™ Plastipak™ injectiespuit met excentrische Luer-Slipaansluiting maakt werk mogelijk waarbij u dichter bij de huid moet komen.
Merk:  BD 300866
Productcode. 12651406
  • 312.00 / 60 stuks
Edge
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Excentrische Luer-Slip-aansluiting
  • Latexvrije stop
  • CE-markering
  • Capaciteit 50ml
  • Polypropyleen
  • Steriel
  • Voor eenmalig gebruik
  • Zonder naald
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
CE-markering, Europese Richtlijn 93/42/EEG (nalevingsprocedure bijlage V en VII) Certificaten: Nr. 95 Q 252156 en Nr. 252231 Q (bronnen 309661 & 309620 ) ; gecertificeerd op grond van NSAI (Nr. 0050)
Transparant
Ja
Injectiespuit met concentrische Luer-Slip-aansluiting
60 per pak
Concentrische Luer-slip
Ja
Plastic
29.4 mm
133 mm
1 ml
50 ml
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen