Learn More
Cytiva PlasmidSelect Xtra Medium
PlasmidSelect Xtra is a thiophilic aromatic adsorption chromatography resin with a selectivity that allows supercoiled covalently closed circular forms of plasmid DNA to be separated from open circular forms.
950.00CHF
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Generic Purification of Supercoiled Plasmid DNA |
---|---|
Stabilità | Stable in all commonly used aqueous buffers |
Requisiti di stoccaggio | 4 to 30 deg.C, 20% Ethanol |
Product Type | PlasmidSelect Xtra Media |
Dimensione particelle | 24 to 44 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10211030
|
Cytiva
28-4024-02 |
200 mL |
950.00CHF
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- PlasmidSelect Xtra allows for generic purification of supercoiled plasmid DNA
- Allows for consistent purification results when scaling up from research scale to cGMP production
- Convenient formats for research, process development and quantitative and qualitative analysis
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
- This resin is a BioProcess medium supported for industrial applications
- Composed of 6% highly cross-linked agarose
Specifica
Generic Purification of Supercoiled Plasmid DNA | |
4 to 30 deg.C, 20% Ethanol | |
24 to 44 μm | |
<120 cm/h | |
3 to 11 |
Stable in all commonly used aqueous buffers | |
PlasmidSelect Xtra Media | |
BioProcess resin | |
Cross-linked Agarose | |
2-mercaptopyridine |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto