Learn More
Phosphoric acid, ACS reagent, 85+% solution in water
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass Bottle
Plastic drum
missing translation for 'unitSize'
10L
2.50L
500mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Materiale o nome chimico | Phosphoric acid |
Nota nome | 85+% Solution in Water |
Punto di fusione | 21.0°C |
Punti di ebollizione | 158.0°C |
Densità | 1.6800g/mL |
Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
Imballaggio | EcoSafPak™ Glass Bottle |
Sostanze riducenti | Passes Test |
Gravità specifica | 1.68 |
Quantità | 500 mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Orthophosphoric acid
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu