Learn More
Thermo Scientific Chemicals pH Indicator solution, universal (in isopropanol), pure
Merk: Thermo Scientific Chemicals 422435000
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorEcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
Specificatie
pH Indicator solution, universal (in isopropanol) | |
MFCD00148741 | |
EcoSafPak™ Plastic Bottle | |
pH 4.0 (red), pH 4.5 (orange-red), pH 5.0 (orange), pH 5.5 (orange-yellow), pH 6.0 (yellow), pH 6.5 (yellow-green), pH 7.0 (green), pH 7.5 (green, slightly blue), pH 8.0 (green-blue), pH 8.5 (blue-green), pH 9.0 (blue) | |
500 mL |
67-63-0, 7732-18-5 | |
Extra Pure | |
Vapor Pressure: 25mmHg at 20°C | |
1.3 | |
Solution |
Veiligheid en behandeling
- pH Indicator solution, universal (in isopropanol)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Isopropyl alcohol