Learn More
Mettler Toledo™ Elettrodi pH combinati
dietro preventivo - 1660.00CHF
Specifica
Tipo | Elettrodo pH combinato |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | da 0 a 100 °C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10425072
|
Mettler Toledo™
59903230 |
120 mm | da 0 a 12 |
1475.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10614833
|
Mettler Toledo™
59903234 |
425 mm | 0 to 12 |
1400.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10316822
|
Mettler Toledo™
59903228 |
225 mm | 0 to 14 | ||||||
10094523
|
Mettler Toledo™
59903231 |
200 mm | 0 to 12 | ||||||
10702064
|
Mettler Toledo™
59903232 |
225 mm | 0 to 12 |
1660.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Specifica
Elettrodo pH combinato | |
da 0 a 100 °C |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto