Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ P-P-6 Inserts for Soft Tubing
Inserts fit in the end of the soft tubing to provide the rigidity required for adequate compression and a proper seal
Marca:  Cole-Parmer™ 06391-30
Codice prodotto. 11790119
  • 7.70CHF / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-08-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
  • Very good chemical resistance
Specifica
Specifica
Compression Connection
Polypropylene
1/4 in.
1/4 in.
White
Not Autoclavable
1/4 in.
3/8 in.
Ethylene Oxide
Inserts for Soft Tubing
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato