Learn More
Palladium, 4.5% Rhodium, 0.5% on carbon paste, F101023-4.5/0.5, Thermo Scientific™
Product Code. 15407747
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gray
Physical Form Solid
Quantity 25 g
Odor Odorless
Chemical Name or Material Palladium, 4.5% Rhodium, 0.5% on carbon paste, F101023-4.5
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado