Learn More
p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific Acros 382728000
Aantal 800 mL
Verpakking AcroSeal™ Glass Bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10678024
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
696-61-7, 109-99-9
150.888
BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
11829629
CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
C7H7ClMg
MFCD00672097
p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
magnesium;methylbenzene;chloride
Specificatie
p-Tolylmagnesium chloride
2M solution in THF
C7H7ClMg
MFCD00672097
1.0000g/mL
BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
magnesium;methylbenzene;chloride
11829629
AcroSeal™ Glass Bottle
800 mL
Solution
Undesignated
696-61-7, 109-99-9
CH3C6H4MgCl
2 to 2.2M
p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
150.888
150.89
1
−17°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
SDS Documentatie
Documentatie