Learn More
p-Fluoranil, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11354534
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 527-21-9 | C6F4O2 | 180.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-21-9
Molecular Formula C6F4O2
Molecular Weight (g/mol) 180.06
MDL Number MFCD00001592
InChI Key JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
PubChem CID 68239
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
Spécification
Melting Point ∼184°C (sublimation)
Quantity 1 g
Beilstein 1875039
Formula Weight 180.06
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material p-Fluoranil
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis