Learn More
Macherey-Nagel™ Ozone Test Strips
Marca:  Macherey-Nagel™ 90736
20.71 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10648192
  • 21.30CHF / pezzi 12
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
White to Brown
Ozone testing
Ozone
Ozone
Strip
<90, 90 to 150, 150 to 210, >210μg/m3 O3
12 Pack
Test Strip
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato