Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ X-factor schijfjes
Perform identification of Haemophilus spp. with Thermo Scientific™ Oxoid X Factor Discs.
20.00 - 90.20
Specificatie
Content And Storage | -10 tot -20 °C |
---|---|
Beschrijving | X-factor-schijfjes |
Detecteerbare analieten | Haemophilus-soorten |
Type | X Factor Disc |
Aantal | 50 schijven per cartridge |
Productcode | Merk | Aantal | Verpakkingstype | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Verpakkingstype | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11933842
|
Thermo Scientific™
DD0003T |
50 schijven per cartridge | 1 cartridge per verpakking |
20.00
Pack of 50 |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11459858
|
Thermo Scientific™
DD0003B |
50 Disks/Cartridge | 5 Cart./Pk. |
90.20
Pack of 250 |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Perform identification of Haemophilus spp. with Thermo Scientific™ Oxoid X Factor Discs.
Ordering Alerts:
50 Discs/Cartridge
Specificatie
-10 tot -20 °C | |
Haemophilus-soorten | |
50 schijven per cartridge |
X-factor-schijfjes | |
X Factor Disc |