Learn More
Hamilton™ One-Hub Assembled Tubing Assemblies
Providing a variety of connection solutions in the laboratory.
Marca: Hamilton™ 90617
48.00 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Fitting manufactured from CTFE
- Tubing manufactured from PTFE
- For female luers
- A variety of gauges and lengths available
Specifica
Tubing Assembly | |
1/Pk. | |
17 ga. Connections | |
17 G |
Female Luer | |
CTFE (Fitting), PTFE (Tubing) | |
304.8 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto