Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
356.00CHF - 973.00CHF
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
---|---|
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Coperchio | With Lid |
Area di coltura | 0.084 cm2/well |
Matrice | 16 x 24 |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10162881
|
Thermo Scientific™
242757 |
384 | 10 Microplates | 30 Microplates |
386.00CHF
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10354611
|
Thermo Scientific™
242765 |
96 | 1 Microplates | 30 Microplates |
356.00CHF
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10592835
|
Thermo Scientific™
265202 |
384 | 25 Microplates | 100 Microplates |
973.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well Clear Polystyrene Plates with Cell Culture Treated and Nontreated Surfaces are optimized for robotics, plate readers and liquid handling systems. 384-well microplates allow sample and reagent volume reduction providing cost savings and allowing more samples to be screened. Our plates are high quality for consistent and reliable results.
Nunc 384-well polystyrene plates have rounded square-well geometry, eliminating wicking.- Clear Polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Untreated Polystyrene is hydrophobic and is suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
- Untreated surfaces are ideal for adding coatings in your lab
- Cell Culture Treated: The Nunclon Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
- Customized bar coding is available
- Flexible working volumes; 10-100μL
Specifica
Custom Barcoding Available | |
With Lid | |
16 x 24 | |
Trasparente | |
Polystyrene | |
10 to 100 μL | |
Non trattata |
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0.084 cm2/well | |
Nunc | |
Microplate | |
120 μL | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.