Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Additional supply of buffer for use with NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) for the purification of endotoxin-free plasmid DNA. Buffer solutions include: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF, and H2O-EF.
72.60CHF - 191.00CHF
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
CAS | 64-17-5d |
Content And Storage | Room Temperature (18°C to 25°C) |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tampone | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tampone | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15869107
|
Macherey-Nagel™
740790.1 |
1000 mL | Resuspension Buffer S1-EF |
106.00CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15879107
|
Macherey-Nagel™
740791.1 |
1000 mL | Lysis Buffer S2-EF |
106.00CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15889107
|
Macherey-Nagel™
740792.1 |
1000 mL | Acetate Buffer Solution |
191.00CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15899107
|
Macherey-Nagel™
740793.1 |
1000 mL | Equilibration Buffer N2-EF |
142.00CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15809117
|
Macherey-Nagel™
740794.1 |
1000 mL | Wash Buffer N3-EF |
142.00CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15819117
|
Macherey-Nagel™
740795.1 |
1000 mL | Wash Buffer N4-EF |
142.00CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15829117
|
Macherey-Nagel™
740796.1 |
600 mL | Elution Buffer N5-EF |
142.00CHF
600mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15849117
|
Macherey-Nagel™
740798.1 |
1000 mL | Water |
72.60CHF
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
NucleBond™ PC EF: The classic anion exchanger for purification of endotoxin-free plasmid DNA
- Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
- Plasmid DNA with less than 0.1 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Fast and easy clarification of lysates by Folded Filters – no centrifugation required, no shearing forces
- NucleoBond™ Finalizers available to avoid time consuming centrifugation for plasmid precipitation
- Separate binding columns of NucleoBond™ PC kits available as NucleoBond™ AX columns
Specifica
Colorless | |
64-17-5d | |
Liquid |
NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
Room Temperature (18°C to 25°C) | |
Purification of endotoxin-free plasmid DNA |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : At least 1 year
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.