Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ HMW DNA, high molecular weight DNA from diverse sample materials
Anion exchange chromatography for purification of high integrity DNA from different sample materials
Marca: Macherey-Nagel™ 740160.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High quality, high molecular weight (HMW) DNA up to 200 kbp
- Minimized DNA shearing due to established anion exchange technology
- Validated with diverse samples and sequencing platforms
Specifica
Midi Gravity-flow Column | |
Cell Cultures, Plant Leaves, Solid Tissue, Yeast, Bacteria, Liquid Sample (e.g., blood, body fluids or enzymatic reactions) | |
20 | |
Fragment size up to 200 kbp, > 90% depletion of fragments < 10kbp | |
Depending on the sample amount and type |
Anion Exchange Chromatography Technology | |
High molecular weight DNA Purification | |
<300 mg human/animal tissue, <107 cultured cells, <1.5 g plant leaves, <30 mg bacteria/yeast (ground under liquid nitrogen), <300 mg bacteria/yeast (lysed enzymatically or by bead beating), <2 mL liquid sample | |
120 min / 12 preps |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- NucleoBond HMW DNA (20)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto