Learn More
NRF2, NFE2L2 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.84 € - 401.60 €
Spezifikation
Antigen | NRF2, NFE2L2 |
---|---|
Klon | 1I21 |
Konzentration | 500 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30234566
|
Proteintech
80593-1-RR-20UL |
20 μL |
129.84 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30233587
|
Proteintech
80593-1-RR-100UL |
100 μL |
401.60 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The NRF2, NFE2L2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human NRF2, NFE2L2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The NRF2, NFE2L2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA analysis.Spezifikation
NRF2, NFE2L2 | |
500 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
4780 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
1I21 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
NRF2 | |
IgG | |
Protein A purification | |
Recombinant Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts