Learn More
NOB1 Mouse anti-Human, Clone: 8C11A12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1696.32 NOK - 4796.50 NOK
Specifications
Antigen NOB1
Clone 8C11A12
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16827575
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
66048-1-IG-20UL
20 μL
1696.32 NOK
20µL
16817575
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
66048-1-IG-150UL
150 μL
4796.50 NOK
150µL
Description
Description
In yeast, over 200 protein and RNA cofactors are required for ribosome assembly, and these are generally conserved in eukaryotes. These factors orchestrate modification and cleavage of the initial 35S precursor rRNA transcript into the mature 18S, 5.8S, and 25S rRNAs, folding of the rRNA, and binding of ribosomal proteins and 5S RNA. Nob1 is involved in pre-rRNA processing. In a late cytoplasmic processing step, Nob1 cleaves a 20S rRNA intermediate at cleavage site D to produce the mature 18S rRNA.
Spécification
Spécification
NOB1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ART 4, ART4, MST158, MSTP158, NOB1, NOB1P, Protein ART 4, PSMD8BP1, RNA binding protein NOB1
NOB1
IgG1
Protein G
Antibody
8C11A12
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q9ULX3
28987
NOB1 Fusion Protein Ag17907
Primary
-20°C
NOB1
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis