Learn More
Nickel plating solution, electroless, ammonia free
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Descrizione
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel plating solution |
Colore | Green |
Nota nome | Electroless, ammonia free |
Quantità | 250 mL |
Numero MDL | MFCD00011137 |
Numero UN | UN3082 |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto