Learn More
Fil de chrome nickel, 0,143 mm (0,0056 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 m
2000 m
500 m
Description
High resistivity material for electronics industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel Chromium wire |
Note relative au nom | 0.143mm (0.0056 in.) dia. |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cr; 80:20 wt% |
Quantité | 100 m |
Nom IUPAC | Chrome, nickel |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈0.14g/m |
Forme | Câble |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu