Learn More
Nickel Chromium pieces, 1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length, 99% (metals basis), Si nominal 1.5%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051092
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High resistivity material for electronics industry
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11106-97-1
Formula molecolare CrNi
Molecular Weight (g/mol) 110.69
Numero MDL MFCD00673110
InChI Key VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC Name chromium;nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Chromium pieces
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantità 5 g
Odore Odorless
Peso ≈0.21g/piece
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si nomin.al 1.5%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato