Learn More
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.39 g/mol
183.92€ - 2418.03€
Identifiants chimiques
CAS | 25561-30-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18F3NOSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.39 |
Numéro MDL | MFCD00008269 |
Clé InChI | XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N |
Synonyme | bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate |
CID PubChem | 9601896 |
Nom IUPAC | (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle |
SMILES | C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10285930
|
Thermo Scientific Acros
168000050 |
5 g | Flacon en verre |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10790671
|
Thermo Scientific Acros
168000250 |
25 g | Flacon en verre |
183.92€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409100
|
Thermo Scientific Acros
168001000 |
100 g | Flacon en verre |
639.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318493
|
Thermo Scientific Acros
168005000 |
500 g | Flacon en verre |
2418.03€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylationIdentifiants chimiques
25561-30-2 | |
257.39 | |
XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N | |
9601896 | |
C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C |
C8H18F3NOSi2 | |
MFCD00008269 | |
bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate | |
(1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle |
Spécification
N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | |
98.0 | |
-10.0°C | |
0.9600g/mL | |
23°C | |
98% min. (GC) | |
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3 | |
MFCD00008269 | |
bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate | |
XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N | |
(1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle | |
9601896 | |
98+% |
25561-30-2 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
45.0°C to 50.0°C (14.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H18F3NOSi2 | |
1.3829 to 1.3849 | |
0.96 | |
Solubility in water: hydrolyses | |
C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C | |
257.39 | |
257.39 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-103-9
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.