Learn More
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediaminecobalt(II), 96%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11334858
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
CAS: 14167-18-1 | C16H14CoN2O2 | 325.23 g/mol
Salcomine catalyzes the oxidation of 2,6-disubstituted phenols by dioxygen. Experimental inhibitor of human cytμloviris proteinase activity. Metal complex dyes used as redox catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14167-18-1
Molecular Formula C16H14CoN2O2
Molecular Weight (g/mol) 325.23
MDL Number MFCD00000009
InChI Key NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Salcomine
PubChem CID 57448789
SMILES [Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-]
Specifications
Color Black
Odor Odorless
Linear Formula [-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co
Quantity 25 g
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine.
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) 2-{[(2-{[(2-oxidophenyl)methylidene]amino}ethyl)imino]methyl}benzen-1-olate
Formula Weight 325.23
Percent Purity 96%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II)
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt