Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Merk:  MP Biomedicals™ 08320931
Productcode. 11463556
  • 2630.00 / 0.50g
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
100,000 U/mg
Used to lyse living yeast cell walls to produce protoplast or spheroplast of various strains of Yeast cells
Arthrobacter luteus
Zymolyase 100T
5 to 10
2°C to 8°C
500 mg
Lyophilized Powder
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie