Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Monohydrate
662.00 NOK - 1935.00 NOK
Specifications
Product Type Animal Diet
Format Powder
For Use With (Application) Used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes
Storage Requirements 15°C to 30°C
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11412781
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
0290559405
2.26 kg
662.00 NOK
5lb
Se alternative produkter
Spar op til 
»
11422781
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
0290559425
11.33 kg
1935.00 NOK
25lb
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Dextrose monohydrate is a common natural sugar involved in processes such as energy production, glycosylation and formation of glycans that provide structure to cells. It is involved in a detrimental process in cells called glycation. It is used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes.
  • Formula:C6H12O6·H2O
  • Formula Weight: 198.18
  • CAS No.: 14431-43-7
Tekniske data
Tekniske data
Animal Diet
Powder
Used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes
15°C to 30°C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.