Learn More
MOPS sodium salt, 97%
Codice prodotto. p-4407852
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
Solubility
Soluble in water (523 g/L at 20°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store in cool, dry condition in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71119-22-7
Formula molecolare C7H14NNaO4S
Numero MDL MFCD00064350
InChI Key MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC Name sodium;3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS sodium salt
Punto di fusione ∽260°C (decomposition)
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Soluble in water (523g/L at 20°C).
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 231.242
Peso formulazione 231.25
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato