Learn More
Molybdenum wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.9%(metals basis)
Product Code. p-7059655
Click to view available options
Quantity:
1 m
10 m
5 m
Förpackningsstorlek
10m
1m
5m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-98-7
Molecular Formula Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
MDL Number MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifikationer
Quantity 1 m
Weight ≈0.33g/m
Form Wire
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Molybdenum wire, 0.203mm (0.008 in.) dia., Hard
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.