Learn More
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC18(5) solid (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine, 4-Chlorobenzenesulfonate Salt)
When applied to cells, dye diffuses laterally within the plasma membrane
Marca:  Invitrogen™ D7757
Codice prodotto. 11524726
  • 568.00CHF / 10mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The far-red fluorescent, lipophilic carbocyanine DiD is a longer-wavelength DiI analog. It is supplied as a solid form to facilitate direct application of crystals to membranes and is weakly fluorescent in water but highly fluorescent and quite photostable when incorporated into membranes. It has an extremely high extinction coefficient and short excited-state lifetimes (∽1 nanosecond) in lipid environments.
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Neuronal Tracing
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Red
Fluorescence Microscope
Fluorescence
Liphophilic Tracer
Store at room temperature and protect from light.
10 mg
Room Temperature
Cell Membranes, Lipids
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.