Learn More
Invitrogen™ Cholera Toxin Subunit B (Recombinant), Alexa Fluor™ 594 Conjugate
Made from a recombinant version of the B subunit only to provide a very high-purity product that is completely free of the toxic A subunit
Marke:  Invitrogen™ C22842
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11574247
  • 1308.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cholera toxin B subunit (CT-B) attaches to cells by binding to ganglioside GM1, making it powerful tool for retrograde labeling of neurons
  • This tracer has been used in variety of applications, including tracing of rat forebrain afferents, projections of parabrachial region, and neurons of urinary bladder wall
  • When used in neuronal tracing applications, CT-B is typically introduced by pressure injection or by iontophoretic injection into neural tissue
  • At neutral pH, the 11.4 kDa B subunit exists as a 57 kDa pentamer
  • Lyophilized product can be dissolved in buffer (e.g., PBS) for use
  • More recently, researchers have found that CT-B can be used as marker for lipid rafts, which are membrane microdomains enriched in cholesterol and sphingolipids thought to be important in cell signaling
  • For lipid raft staining, cells are first incubated with fluorescent CT-B, then an anti-CT-B antibody is added to crosslink the CT-B in the lipid rafts into distinct patches on the plasma membrane
  • These patches are easily visualized by fluorescence microscopy
  • Label (Ex/Em): Alexa Fluor™ 594 (590/617nm)
  • At neutral pH, 11.4 kDa B subunit exists as a 57 kDa pentamer
Cell Analysis, Cell Structure, Cell Tracing and Tracking, Cell Viability, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Endocytosis, Exocytosis and Phagocytosis, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection, Lipid Rafts, Microbial Tracking, Neuronal Tracing
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 μg
Recombinant
Alexa Fluor Dyes
Recombinant
Cholera Toxin
Alexa Fluor 594
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Room Temperature
Lyophilized
Alexa Fluor™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.