Learn More
OHAUS™ Module Block for Vials
OHAUS™ Module Block for Vials features close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention and is available with or without a thermometer well.
Marca:  OHAUS™ 30400183
158.00 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15752599
  • 164.00CHF / Pezzo
Equipment End of Year Sale
Usa il codice promozionale 24121 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Block heater accessories include modular blocks to accommodate almost any sample
  • Modular blocks feature close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention
  • Most blocks feature a thermometer well for measuring block temperature
  • Low temperature covers help to reduce the air flow for additional temperature stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Module Block For Vials 15 mm
Alluminio anodizzato
Block
1 Block
35 mm
15 mm Vials
20
With Thermometer Well
15 mm
15.8 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato