Learn More
OHAUS™ Module Block for Vials
OHAUS™ Module Block for Vials features close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention and is available with or without a thermometer well.
Marca: OHAUS™ 30400190
158.00 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Block heater accessories include modular blocks to accommodate almost any sample
- Modular blocks feature close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention
- Most blocks feature a thermometer well for measuring block temperature
- Low temperature covers help to reduce the air flow for additional temperature stability
Specifica
Module Block For Vials 16 mm | |
Alluminio anodizzato | |
Block | |
1 Block | |
45 mm |
16 mm Vials | |
15 | |
With Thermometer Well | |
16 mm | |
16.4 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto