Learn More
MLKL Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3D4C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | MLKL |
---|---|
Clone | 3D4C6 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16868775
|
Proteintech
66675-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16858775
|
Proteintech
66675-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.Spécification
MLKL | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FLJ34389, MLKL | |
Mlkl | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3D4C6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q8NB16, Q9D2Y4 | |
197259, 74568 | |
MLKL Fusion Protein Ag15188 | |
Primary | |
-20°C | |
MLKL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit