Learn More
Esculape Laboratoire™ Mix Eyestation
Use Esculape Laboratoire™ Mix Eyestation within six months of its placement since it expires and requires a bi-annual maintenance schedule. These units must be cleaned and refilled in accordance with the manufacturer’s instructions.
Marca:  Esculape Laboratoire™ 8205205
Codice prodotto. 11854021
  • 209.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mixed preservative with tap water
  • ontinuous flushing with 0.4 gallons per minute for 15 minutes
  • Hands-free operation allows user to hold both eyes open simultaneously
Specifica
Specifica
Washing the Eyes in the Event of Splashes of Acids or Bases
Eye wash bottle with 200 mL neutral pH solution; Eye wash bottle with 500 mL of ophthalmic solution; Box for wall mounting with mirror and user manual
7 min.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato