Learn More
Epredia™ Objektträger
Premium slides manufactured through a unique proprietary cleaning process intended to provide consistent results and ease interpretation. This process allows these slides to be used in routine histology and microbiology applications.
Marke: Epredia™ AG00000203E01MNZ20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte Grünstichigkeit
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
90°, Ground | |
1 bis 1,2 mm | |
No |
Kalknatronglas | |
Uncoated | |
76 x 26 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur