Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
Brand: Micronova™ WP2-1012
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- Offers increased friction resistance
- Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
- Washable
- Latex exterior bonded with rayon
- 400% absorbency
- Ideal for removing fine dusts and powders
- Can be laundered and autoclaved
Spezifikation
NovaLite™ Cleanroom Wipes | |
30.48 cm | |
25.4 cm | |
Reusable | |
Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom |
12 in. | |
12 in. | |
Cellulose, Latex | |
12 x 10 in. (30.48 x 25.4 cm) | |
0.062 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur