Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Standard Coveralls with Hood
Achieves the highest level of protection for barrier to infective agents. Ansell Microgard 2500 Standard Coveralls with Hood offer exceptional mechanical strength, liquid and particulate protection.
Brand:  Ansell WH25W-00111-07
5017.84 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15526574
  • 7230.00 NOK / Pack of 30
Solo quedan null
Estimated Shipment: 07-10-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Category III Coverall with 3-piece hood
  • Ultrasonically welded seams
  • Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
  • Front zipper and re-sealable storm flap.
  • Protects from biological agents for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens
  • Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
  • Anti-static according to EN 1149-5
  • Low linting - Reduced risk of contamination in critical areas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
General Purpose Coveralls
Unisex
White
Elastic
Thumb Loop
3-panel
Welded
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle
Yes
None
3X-Large
Microporous Polypropylene Laminate
Single-use
Elastic
Hooded
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
Cat. III Type 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
WH25-W-00-111
Includes Hood, Fingerloops
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado