Learn More
Brady™ Metalized MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
297.00 - 539.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | RoHS, 2011/65/EU |
---|---|
Beschrijving | MiniMark Name and Rating Plates Labels |
Type kleefmiddel | Permanent Acrylic, Permanent |
Kleur | Silver |
Afwerking | Satin |
Productcode | Merk | Breedte (metrisch) | HeightMetric | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Breedte (metrisch) | HeightMetric | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11721825
|
Brady™
710081 |
25.4 mm |
297.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11751825
|
Brady™
710082 |
38.1 mm |
476.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11781785
|
Brady™
710083 |
69.85 mm |
439.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11761795
|
Brady™
710084 |
50.8 mm |
444.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11741735
|
Brady™
710085 |
76.2 mm |
539.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Specificatie
RoHS, 2011/65/EU | |
Permanent Acrylic, Permanent | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Asset tracking, General Identification | |
-40°C | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. |
MiniMark Name and Rating Plates Labels | |
Silver | |
Polyester | |
Labels | |
MiniMark Printer | |
Rectangle | |
-40°C to +135°C | |
0.075 mm |