Learn More
Mettler Toledo™ Membrane Kits
631.00 - 641.00
Productcode | Merk | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11907711
|
Mettler Toledo™
51107688 |
Barium |
631.00
1 set |
|
|||||
11907721
|
Mettler Toledo™
51107874 |
Lead |
631.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11917711
|
Mettler Toledo™
51107690 |
Fluoroborate |
631.00
1 set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11927711
|
Mettler Toledo™
51107689 |
Sulfide |
631.00
1 set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11937711
|
Mettler Toledo™
51107692 |
Copper |
641.00
1 set |
|
|||||
11947711
|
Mettler Toledo™
51107694 |
Iodide |
636.00
1 set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11957711
|
Mettler Toledo™
51107695 |
Cyanide |
631.00
1 set |
|
|||||
11977711
|
Mettler Toledo™
51107871 |
Thiocyanate |
631.00
1 set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11987701
|
Mettler Toledo™
51107686 |
Cadmium |
631.00
1 set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11997701
|
Mettler Toledo™
51107687 |
Lithium |
631.00
1 set |
|
|||||
Beschrijving
Specificatie
Membrane Kit |