Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extended Length, Racked Pipette Tips
Maximize reach with Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extended Length Pipette Tips, which allow access to the bottom of test tubes, bottles and flasks.
Marca:  Thermo Scientific™ 7082
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10040223
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Maximize reach with Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extended Length Pipette Tips, which allow access to the bottom of test tubes, reagent bottles, flasks and other vessels without touching the barrel of the pipetter against the side of the tube. Nonbeveled, narrow tip ends provide cleaner touch-off of sidewalls for greater precision
Benefits:
  • Prevent cross-contamination from vessel walls
  • Allow the use of large volume tips in small spaces resulting in less liquid displacement
  • 102 mm maximum length offers safe access to 100 mm test tubes
  • Thermo Scientific™ Flo-Thru™ rack reduces tip wobble and improves airflow while autoclaving
  • Universal fit works with most major brands of pipetters
Matrix Pipet Tip Features
  • Sealing rings on tips ensure a confident seal without banging tips on pipetter
  • Highly polished molds and rigorous maintenance procedures ensure low liquid retention tips without special treatments or additives
  • Stabilization rings in racks hold tips steady when seated on a pipetter
  • Rigid rack design ensures solid, even tip seating
  • Venting features in rack ensure proper heat flow during autoclaving and reduce condensation on tips
  • Hinged lid prevents sterile lid from coming in contact with lab bench
  • Finger notch on racks allows easy removal/insert of refill trays
  • Snap-and-tear bags make it easy to open each individually wrapped sterile rack
  • Well-labeled racks simplify record keeping, tip identification and re-ordering
  • Environmentally sensitive reduced rack size reduces waste
  • Racks utilize recycled material and are marked with appropriate symbols to support recycling initiatives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300 μl
Sterile
Puntale di lunghezza estesa
Matrix TallTip
Non-filtered
In rack
Universale
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato