Learn More
Oxyde de manganèse(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335039
2 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1317-34-6 | Mn2O3 | 157.873 g/mol
Manganese(III) oxide is used to produce ceramic magnets and semiconductors. Further, it serves as a precursor to lithium manganese oxide. In addition to this, it acts as a useful battery cathode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-34-6
Formule moléculaire Mn2O3
Poids moléculaire (g/mol) 157.873
Numéro MDL MFCD00016217
Clé InChI GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese iii oxide, manganic oxide, dimanganese trioxide, manganese sesquioxide, manganese trioxide, manganese manganate, manganese sisquioxide, manganese 3+ oxide, manganese oxide, oxo oxomanganiooxy manganese
CID PubChem 14824
Nom IUPAC Oxo(oxomanganiooxy)manganèse
SMILES O=[Mn]O[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese (III) oxide
Point de fusion 1080°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 14,5737
Informations sur la solubilité Soluble in acid and ammonium chloride. Insoluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 157.86
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 4.50 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de manganèse(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis