Learn More
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
649.00 NOK - 9595.00 NOK
Identifiants chimiques
CAS 18820-29-6
Molecular Formula MnS
Molecular Weight (g/mol) 87.00
MDL Number MFCD00014210
InChI Key VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
PubChem CID 87809
SMILES [S--].[Mn++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
11357567
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
012835.06
5 g
649.00 NOK
5g
11347567
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
012835.14
25 g
2730.00 NOK
25g
11337567
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
012835.22
100 g
9595.00 NOK
100g
Description
Description
it is used as an intermediate in chemical research& pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
18820-29-6
87.00
VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
87809
MnS
MFCD00014210
manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
[S--].[Mn++]
Spécification
1610°C (decomposition)
Green
99.9% (Metal basis)
MFCD00014210
It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
[S--].[Mn++]
87.00
87
3.99 g/cm3 at 20°C
18820-29-6
Powder
MnS
manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
sulfanylidenemanganese
87809
Green powder
Manganese(II) sulfide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H301: Toxic if swallowed.
missing translation for 'einecsNumber' : 242-599-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Certificats
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis