Learn More
Manganese(II) carbonate, Mn 44% min
Product Code. p-4824807
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Pigment, Varnish Drier. | CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Pigment, varnish drierManganese(II) carbonate is used as an additive to plant fertilizers, glaze colorant in ceramics, pigment and drier for varnishes. It is also used as an ingredient in welding rod, animal feed additive as well as to prepare other manganese salts and pharmaceuticals. It is also used in medicine as a hematinic and in health foods, in flux and in concrete stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-62-9
Molecular Formula CMnO3
Molecular Weight (g/mol) 114.946
MDL Number MFCD00011116
InChI Key XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC Name manganese(2+);carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spécification
Melting Point 350°C (decomposition)
Color Brown to Violet
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range Mn 44% min.
Solubility Information Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formula Weight 114.95
Odor Odorless
Appearance Light brown to violet powder
Density 3.125
Chemical Name or Material Manganese(II) carbonate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis