Learn More
Lutetium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15230-79-2 | H3LuN3O9 | 364.00 g/mol
118.00CHF - 367.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 15230-79-2 |
---|---|
Formula molecolare | H3LuN3O9 |
Molecular Weight (g/mol) | 364.00 |
Numero MDL | MFCD00149775 |
InChI Key | MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | lutetium(3+) tris(nitric acid) |
SMILES | [Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11336328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011260.03 |
1 g |
118.00CHF
1g |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11326328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011260.06 |
5 g |
367.00CHF
5g |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Lutetium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst and laboratory reagent. It is also used in ceramics, optical glasses, electrical components and photo-optical material. It is one of the components of scintillating composition. It serves as a precursor for the preparation of other lutetium complexes. It finds application as one of the starting materials for aluminate phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
15230-79-2 | |
364.00 | |
MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N | |
[Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O |
H3LuN3O9 | |
MFCD00149775 | |
lutetium(3+) tris(nitric acid) |
Specifica
Lutetium(III) chloride hexahydrate | |
Crystalline Aggregates | |
H3LuN3O9 | |
14,5615 | |
MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N | |
lutetium(3+) tris(nitric acid) | |
389.42 (281.33 Anhydrous) | |
Reacton™ |
15230-79-2 | |
(REO) | |
MFCD00149775 | |
Soluble in water. | |
[Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O | |
364.00 | |
99.9% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 233-240-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.