Learn More
BRAND™ Low Form Graduated Cylinder
Low Form Graduated Cylinder designed for high clarity and visibility.
29.25 - 46.15
Specificatie
Schaalverdeling Embossed, 0.5 mL
Max. temperatuur 80°C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10749674
Bekijk documenten
BRAND™
41620
25 mL
29.25
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12065322
Bekijk documenten
BRAND™
41638
46.15
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10729294
Bekijk documenten
BRAND™
41554
500 mL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Transparent, high clarity
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
Specificatie
Specificatie
Embossed, 0.5 mL
80°C
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie