Learn More
LIN9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17882-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827884
  • 4796.50 NOK / 150µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
LIN9 belongs to the lin-9 family and acts as a tumor suppressor. It inhibits DNA synthesis. Its ability to inhibit oncogenic transformation is mediated through its association with RB1. LIN9 plays a role in the expression of genes required for the G1/S transition.
Spécification
Spécification
LIN9
Polyclonal
Unconjugated
LIN9
BARA, BARPsv, hLin 9, HuLin 9, Lin 9, lin 9 homolog (C. elegans), LIN9, pRB associated protein, Protein lin 9 homolog, TGS, TGS1, TUDOR gene similar protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
286826, 689523, 72568
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5TKA1, Q8C735
LIN9
LIN9 Fusion Protein Ag11889
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis