Learn More
Haldenwanger™ Lids for Porcelain Crucibles
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Lids for Porcelain Crucibles are constructed from optimized laboratory porcelain.
8.65 - 98.45
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12867713
|
Haldenwanger™
79D/3 |
68 mm | |||||||
12346507
|
Haldenwanger™
79D/9 |
28 mm |
65.83
10 stuks |
|
|||||
12376487
|
Haldenwanger™
79D/8 |
32 mm | |||||||
12356507
|
Haldenwanger™
L 79D/7 |
35 mm |
69.15
Pack of 10 |
|
|||||
12306497
|
Haldenwanger™
L 79D/4 |
60 mm |
62.80
Pack of 5 |
|
|||||
12366507
|
Haldenwanger™
L 79D/5 |
52 mm |
98.45
Pack of 10 |
|
|||||
10353121
|
Haldenwanger™
L 79D/5 |
52 mm | |||||||
Beschrijving
- Available in a variety of sizes
- For use with Haldenwanger porcelain crucibles
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specificatie
Porcelain | |
Smeltkroesdeksel |