Learn More
Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Product Code. p-7050153
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-58-8
Molecular Formula Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
MDL Number MFCD00011068
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Boiling Point 1,000°C
Melting Point 860°C
Color White
Physical Form Granules
Quantity 5 g
UN Number UN3077
Merck Index 14,5363
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 245.27
Percent Purity 99.99%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.842 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) chloride, Ultra dry
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado