Learn More
Lanthanum(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. 15476005
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
CAS: 224183-16-8 | Br3La | 378.62 g/mol
Lanthanum(III) bromide is used as a scintillation material in certain applications. It is used in gamma spectroscopy radioisotope detection. It is used as a source of lanthanum in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 224183-16-8
Molecular Formula Br3La
Molecular Weight (g/mol) 378.62
MDL Number MFCD00798151
InChI Key XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1
PubChem CID 71317322
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Specifications
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name lanthanum(3+);tribromide;hydrate
Formula Weight 378.62 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) bromide hydrate
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis